Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Entwickelt für wässrige und organische Lösungen mit hohem Rückstandsgehalt. Whatman™ Puradisc DpPP-Spritzenfilter: Unsteril, toleriert hohe Hitze und mechanische Beanspruchung.
126.00 € - 170.00 €
Spezifikation
Porengröße | 0,2 μm |
---|---|
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 0,2 cm2 |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | Luer-Lock-Anschluss (weiblich) |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10357531
|
Cytiva
6791-0402 |
PVDF |
170.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323335
|
Cytiva
6786-0402 |
Nylon |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Durchmesser: 4 mm
- Probenvolumen bis zu 2 ml
- Das niedrige Aufnahmevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Röhrchenspitzenformat (optional)
- Breite Probenkompatibilität
- Auswahl an Membran oder Glas-Mikrofaser-Filtermedien
Anwendungen:
- HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt – die Filtration verbessert die Säulenlebensdauer
- CE-Proben (Kapillarelektrophorese) – die Filtration eliminiert Geisterpeaks
- Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
- UV/Vis-Proben – mit der Röhrchenspitze direktes Filtern in die Küvette
- Refraktometrie – Filterproben zur Vermeidung von Schäden an der Instrumentenoptik und zur Verbesserung der Genauigkeit der Ergebnisse
- Minimierung der unspezifischen Bindung an die Membran (aufgrund der geringen Membrangröße)
Spezifikation
0,2 μm | |
0,2 cm2 | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
5.2 bar (75 psi) | |
4 mm |
Steril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter |