Learn More
Cytiva Puradisc FP Cellulose-Spritzenvorsatzfilter
Bestechen durch hohe mechanische Festigkeit, hohe Flexibilität, hohe Durchflussraten sowie einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen. Whatman™ Puradisc™ Nicht-sterile FP 30 mm-Spritzenfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend zur Spurenelementanalyse.
155.00 € - 1095.00 €
Spezifikation
Farbcode | Schwarz |
---|---|
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 5 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 5,7 cm2 |
Produktcode | Marke | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
10222081
|
Cytiva
10462520 |
50/Packung |
155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11329324
|
Cytiva
10462510 |
100/Packung |
238.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10439292
|
Cytiva
10462500 |
500/Packung |
1095.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Spritze aus Cellulosenitrat, gut geeignet für die schnelle, routinemäßige Filtration von Proben bis zu einem Durchmesser von 100 mm- 30 mm Durchmesser
- Größere Filtrationsfläche (44 % größer im Vergleich mit 25 mm)
- Konzipiert für wässrige Proben
- Nicht geeignet für Anwendungen zur Proteinrückgewinnung
Specifications
Schwarz | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6,9 bar (100 psi) | |
26 x 34 mm |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Polycarbonat (PC) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Bis zu 100 ml | |
30 mm |