Learn More
Cytiva Puradisc Nylon Syringe Filters: Nicht steril
Geeignet für die verschiedensten Probenarten und Anwendungsbereiche, wie beispielsweise die Kapillarelektrophorese, biologische Präparate sowie die Probenvorbereitung für die UV-Spektroskopie. Whatman™ Puradisc Nylon-Spritzenvorsatzfilter: Nicht-sterile Modelle sind beständig gegenüber einer Reihe organischer Lösungsmittel und eignen sich für Proben mit hohem pH-Wert.
187.00 € - 1645.00 €
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für wässrige und lösungsmittelbasierte Lösungen, HPLC-, TLC-, GC-Analysen |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11394644
|
Cytiva
6751-2502 |
0,2 μm | 200/Packung |
610.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10225931
|
Cytiva
6751-2504 |
0,45 μm | 200/Packung |
610.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11343325
|
Cytiva
6751-2510 |
1,0 μm | 200/Packung |
610.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11343315
|
Cytiva
6752-2504 |
0,45 μm | 500 Stück |
1100.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11323315
|
Cytiva
6753-2504 |
0,45 μm | 1000/Packung |
1645.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11333305
|
Cytiva
6753-2502 |
0,2 μm | 1000/Packung |
1630.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11333325
|
Cytiva
6753-2510 |
1,0 μm | 1000/Packung |
1630.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11384644
|
Cytiva
6750-2504 |
0,45 μm | 50/Packung |
187.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11374644
|
Cytiva
6750-2502 |
0,2 μm | 50/Packung |
187.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11364730
|
Cytiva
6750-2510 |
1,0 μm | 50/Packung |
187.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eignet sich für eine Vielzahl von Probentypen und Anwendungen, einschließlich Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und Probenvorbereitung für die UV-Spektroskopie.Whatman™ Puradisc Spritzenfilter aus Nylon:Unsteril, sind beständig gegenüber einer Reihe organischer Lösungsmittel und eignen sich für Proben mit hohem pH-Wert.
- Für das Filtern von wässrigen und auf Lösungsmitteln basierenden Lösungen, HPLC-, TLC-, und GC-Probenahme
- Hydrophil, flexibel, zugfest und autoklavierbar.
- Aus Nylon bestehende Membran
- Nicht steril
Spezifikation
Nylon | |
4,2 cm2 | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |
Unsteril | |
Für wässrige und lösungsmittelbasierte Lösungen, HPLC-, TLC-, GC-Analysen | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |