Learn More
Cytiva Puradisc Polypropylene Syringe Filters: Nicht steril
Whatman™ Puradisc™ 25 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke:  Cytiva 6790-2504
1113.69 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.42100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11313315
  • 1530.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Whatman™ Puradisc™ 25 mm Polypropylen-Spritzenfilter können für die Vorbereitung biologischer Proben und wässriger HPLC-Proben verwendet werden.
  • Durchmesser: 25 mm
  • Probenvolumen von bis zu 100 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen für maximale Probenrückgewinnung
  • Optionale Glasmikrofaser
  • Bei 121 ºC autoklavieren
Anwendungen:
  • Vorbereitung wässriger HPLC-Proben
  • Vorbereitung biologischer Proben
  • Pufferlösungen
  • Salzlösungen
  • Gewebekulturmedien
  • Spülungslösungen
  • Sterile Isolation
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 25 Depth Polypropylen-Spritzenfilter, 0,45 μm (1000 Stück)
0,45 μm
4,2 cm2
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
100
5.2 bar
1000 Stück
Bis zu 100 ml
25 mm
Tiefenpolypropylen (DPPP)
Unsteril
Präparation wässriger HPLC-Proben, biologische Proben, Pufferlösungen, Salzlösungen, Gewebekulturmedien, Bewässerungslösungen, Sterilisolierung
Weiblicher Luer-Lock
Männlicher Luer-Anschluss
Whatman™
Spritzenfilter
22,9 x 28,4 mm