Learn More
Cytiva Puradisc Polypropylene Syringe Filters: Nicht steril
Whatman™ Puradisc™ 25 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke:  Cytiva 6786-2504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16650kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11314694
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Whatman™ Puradisc™ 25 mm Polypropylen-Spritzenfilter können für die Vorbereitung biologischer Proben und wässriger HPLC-Proben verwendet werden.
  • Durchmesser: 25 mm
  • Probenvolumen von bis zu 100 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen für maximale Probenrückgewinnung
  • Optionale Glasmikrofaser
  • Bei 121 ºC autoklavieren
Anwendungen:
  • Vorbereitung wässriger HPLC-Proben
  • Vorbereitung biologischer Proben
  • Pufferlösungen
  • Salzlösungen
  • Gewebekulturmedien
  • Spülungslösungen
  • Sterile Isolation
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 25 Depth Polypropylen-Spritzenfilter, 0,45 μm (50 Stück)
0,45 μm
4,2 cm2
Weiblicher Luer-Lock
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
22,9 x 28,4 mm
Polypropylen
Nicht steril
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
50
5.2 bar
Bis zu 100 ml
25 mm