Learn More
Cytiva Puradisc Polypropylene Syringe Filters: Nicht steril
Whatman™ Puradisc™ 25 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke:  Cytiva 6788-2504
528.20 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55440kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11354694
  • 610.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Whatman™ Puradisc™ 25 mm Polypropylen-Spritzenfilter können für die Vorbereitung biologischer Proben und wässriger HPLC-Proben verwendet werden.
  • Durchmesser: 25 mm
  • Probenvolumen von bis zu 100 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen für maximale Probenrückgewinnung
  • Optionale Glasmikrofaser
  • Bei 121 ºC autoklavieren
Anwendungen:
  • Vorbereitung wässriger HPLC-Proben
  • Vorbereitung biologischer Proben
  • Pufferlösungen
  • Salzlösungen
  • Gewebekulturmedien
  • Spülungslösungen
  • Sterile Isolation
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 25 Depth Polypropylen-Spritzenfilter, 0,45 μm (200 Stück)
0,45 μm
4,2 cm2
Weiblicher Luer-Lock
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
22,9 x 28,4 mm
Tiefenpolypropylen (DPPP)
Nicht steril
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
200
5.2 bar
Bis zu 100 ml
25 mm