Learn More
Cytiva Puradisc Polypropylene Syringe Filters: Nicht steril
Whatman™ Puradisc™ 25 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke:  Cytiva 6790-2502
1606.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.54000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11373305
  • 1720.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Whatman™ Puradisc™ 25 mm Polypropylen-Spritzenfilter können für die Vorbereitung biologischer Proben und wässriger HPLC-Proben verwendet werden.
  • Durchmesser: 25 mm
  • Probenvolumen von bis zu 100 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen für maximale Probenrückgewinnung
  • Optionale Glasmikrofaser
  • Bei 121 ºC autoklavieren
Anwendungen:
  • Vorbereitung wässriger HPLC-Proben
  • Vorbereitung biologischer Proben
  • Pufferlösungen
  • Salzlösungen
  • Gewebekulturmedien
  • Spülungslösungen
  • Sterile Isolation
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen:22,9 x 28,4 mm
0,2 μm
4,2 cm2
Weiblicher Luer-Lock
Männlicher Luer-Anschluss
Bis zu 100 ml
Polypropylen
Unsteril
Polypropylen
1000
Puradisc spritzenlose Filter
25 mm