Learn More
Cytiva Puradisc Polypropylene Syringe Filters: Nicht steril
Whatman™ Puradisc™ 25 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
179.00 € - 1720.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
Volumen (metrisch) | Bis zu 100 ml |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11304694
|
Cytiva
6786-2502 |
0,2 μm | 50 |
179.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11344694
|
Cytiva
6788-2502 |
0,2 μm | 200 |
585.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11373305
|
Cytiva
6790-2502 |
0,2 μm | 1000 |
1720.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11313315
|
Cytiva
6790-2504 |
0,45 μm | 100 |
1530.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11354694
|
Cytiva
6788-2504 |
0,45 μm | 200 |
610.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11314694
|
Cytiva
6786-2504 |
0,45 μm | 50 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Whatman™ Puradisc™ 25 mm Polypropylen-Spritzenfilter können für die Vorbereitung biologischer Proben und wässriger HPLC-Proben verwendet werden.
- Durchmesser: 25 mm
- Probenvolumen von bis zu 100 ml
- Geringes Rückhaltevolumen für maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Bei 121 ºC autoklavieren
Anwendungen:
- Vorbereitung wässriger HPLC-Proben
- Vorbereitung biologischer Proben
- Pufferlösungen
- Salzlösungen
- Gewebekulturmedien
- Spülungslösungen
- Sterile Isolation
Spezifikation
Nicht steril | |
4,2 cm2 | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |