Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Mit einer chemisch beständigen und inerten hydrophoben Membran. Whatman™ Puradisc 25 mm Spritzenfilter aus PTFE bestechen durch ihre geringe Proteinbindung und werden hauptsächlich zur Filterung nichtwässriger Proben eingesetzt.
161.00 € - 1395.00 €
Spezifikation
Material PTFE
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 4,2 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für HPLC-, TLC- und GC-Probenaufreinigungen; Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11323305
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6798-2501
0,1 μm 1000/Packung
1390.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6798-2504
0,45 μm 1000/Packung
1390.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11334684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6784-2501
0,1 μm 50/Packung
161.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10412151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6784-2502
0,2 μm 50/Packung
161.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11354684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6784-2504
0,45 μm 50/Packung
163.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11364684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6784-2510
1,0 μm 50/Packung
161.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10278800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6785-2502
0,2 μm 200/Packung
610.00 €
200 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11383305
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6798-2502
0,2 μm 1000/Packung
1390.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11363325
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6798-2510
1,0 μm 1000/Packung
1395.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10422151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6785-2504
0,45 μm 200/Packung
610.00 €
200 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Enthält eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist.Whatman™ Puradisc 25 mm PTFE-Spritzenfilter weisen eine geringe Proteinbindung auf, und ihre Hauptanwendung ist die Filtration nicht wässriger Proben.
  • Für das Filtern von Lösungsmitteln, Chemikalien und nicht wässrigen Lösungen
  • Typische Anwendungen umfassen Aufreinigung von HPLC-, TLC- und GC-Proben, Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
  • Bestehend aus hydrophobem Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Nicht steril, autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
4,2 cm2
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Bis zu 100 ml
25 mm
Unsteril
Für HPLC-, TLC- und GC-Probenaufreinigungen; Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
22,9 x 28,4 mm