Learn More
Cytiva Puradisc PVDF Syringe Filters: Nicht steril
Auf hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt. Whatman™ Puradisc PVDF-Spritzenfilter: Nicht-steril eignen sie sich besonders gut für die biomedizinische Filtration, die Sterilisationsfiltration sowie die Vorbereitung von HPLC-Proben.
182.00 € - 1910.00 €
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11393315
|
Cytiva
6747-2504 |
0,45 μm | 200/Packung |
595.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11393305
|
Cytiva
6747-2502 |
0,2 μm | 200/Packung |
595.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11303325
|
Cytiva
6746-2504 |
0,45 μm | 50/Packung |
182.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11303315
|
Cytiva
6746-2502 |
0,2 μm | 50/Packung |
184.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11383315
|
Cytiva
6749-2504 |
0,45 μm | 1000 Stück |
1910.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyvinylidendifluorid (PVDF)
- Autoklavierbar
- Nicht steril
- Mit weiblichem Luer Lock-Einlass und männlichem Luer-Auslass
Spezifikation
PVDF | |
4,2 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
22,9 x 28,4 mm |
Unsteril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |