Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit. Whatman™ Puradisc 13 mm PTFE-Spritzenvorsatzfilter werden hauptsächlich für die Filtration nichtwässriger Proben verwendet.
Marke: Cytiva 6766-1302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.93000kg
Beschreibung
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit.Whatman™ Puradisc 13-mm-Spritzenfilter aus PTFE werden hauptsächlich für die Filtration nicht-wässriger Proben verwendet.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber allen organischen Lösungsmitteln
- Filter mit Polypropylengehäuse
- Weiblicher Luer-Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
- Nicht steril
- Autoklavierbar
- Für Proben bis 10 ml
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Rückhaltevolumen (mit Luftspülung) von ≤25μl
Spezifikation
Puradisc 13 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 0,2 μm, unsteril (2000 St.) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
2000 Stück | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |
PTFE | |
Nicht steril | |
≤25 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5,2 bar (75 psi) | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |