Learn More
Puratronic™ Nickelkugel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4412909
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Form: ca. 0.22 g/Kugel
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray slug
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Odorless
Form Slug, Durchmesser x Länge: 3.175 X 3.175 mm (0.125 X 0.125 Zoll)