Learn More
RETSCH Pure 70 mm-Ringsieb, Edelstahl, für die Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200
Marke:  RETSCH 03.647.0290
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11721856
  • 144.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
28-05-2021
Spezifikation
70mm
0.25mm
Stainless Steel
1Each
Ring Sieves
Ultra Centrifugal Mill ZM 200