Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Rein Fit™ SIB™ Mini Tri Clamp
Beschreibung
- Beseitigt die bei herkömmlichen Montagesystemen auftretenden Verstopfungs- und Leckstellen.
- Die einzigartige Innenkonstruktion eliminiert Hohlräume oder Toträume, die zu Turbulenzen oder Stagnation des Flüssigkeitsstroms führen und somit das Potenzial für Bakterienwachstum schaffen können.
- Hergestellt aus BPA-freiem, tierfreiem, gammastabilem Polypropylen
- USP Klasse VI und ISO konform
- Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten Reinraum
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Vollständig glatte Innenbohrung (SIB ) Übergangsdesign
- Komplette 360°-Ansicht° Kompression entlang des gesamten Fittingsystems
- Keine übermäßigen Hohlräume an der Grenzfläche oder im Fluidweg
- Nutzt das patentierte BarbLock™ Rückhalte- und Dichtungssystem
- Kompatibel mit Saint-Gobain Sani-Tech™ , C-Flex™ Und PharMed™ flexible Schläuche
- Die Anwendungen umfassen: Einwegsysteme, biopharmazeutische Herstellung, aseptische und sterile Abfüllanlagen, Filtration, allgemeines Labor, Endabfüllung, Produktprobenahme, Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Biopharmazeutische Fertigung, Einwegmontage |
| Verpackungsmenge | 25 Klammern/Packung |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Schlauchverbinder |