Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit Rohrschellen PVDF
Artikelnummer. 30040260
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1/16 in. bis 1/8 in.
1/8 in. bis 1/4 in.
1/8 in. bis 3/8 in.
3/8 in. bis 3/4 in.
Menge:
25/Packung
250/Packung
Packungsgröße:
25 Stück
250 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Menge unitSize
30040260 1/8 in. bis 3/8 in. 25/Packung 25 Stück
30040252 1/8 in. bis 3/8 in. 250/Packung 250 Stück
30040245 3/8 in. bis 3/4 in. 25/Packung 25 Stück
30040234 3/8 in. bis 3/4 in. 250/Packung 250 Stück
30040258 1/16 in. bis 1/8 in. 25/Packung 25 Stück
30040265 1/8 in. bis 1/4 in. 25/Packung 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30040260 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. PFTC375PVDF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pure-Fit Das innovative Design von TC ermöglicht einen vollständigen Durchflussstopp. Die Klemme kann auf normale Weise über das Rohr gestülpt oder auch erst montiert werden, nachdem das Rohr bereits Teil einer fertigen Baugruppe ist.
Pure-Fit™ TC-Rohrschellen stellen eine neue Generation von Klemmtechnik für die pharmazeutische Industrie dar. Sie verfügen über ein Außengehäuse ohne scharfe Kanten, wodurch die Gefahr von Hängenbleiben, Kratzern oder Durchstichen ausgeschlossen wird; ein vollständig gekapseltes Druckverriegelungssystem, das vor vorzeitigem oder ungewolltem Lösen schützt; einen seitlichen Entriegelungsmechanismus, der eine sichere, einhändige Installation und Bedienung ermöglicht; und eine integrierte Bohrung für absolute Sperrfunktionen.
  • Für die vollständige Unterbrechung der Flüssigkeit
  • Glatte Kanten und Ecken helfen, Einstiche und Risse zu vermeiden.
  • Kann auf oder über Rohren oder fertigen Baugruppen montiert werden.
  • Der hohe Hebelgrad ermöglicht die Verwendung von Rohren mit unterschiedlichen Härtegraden.
  • Installation mit nur einer Hand möglich für einfache Bedienung
  • Einzigartiger Verriegelungsmechanismus oben und seitliche Entriegelung verhindern ungewolltes Öffnen.
  • Erhältlich in PVDF oder Polypropylen
  • Vollständig autoklavierbar und sterilisierbar
  • Sonderfarben erhältlich
Anwendungen
  • Pharmazeutische Prozesse
  • Peristaltikpumpensätze
  • Arzneimittelverabreichung und -forschung
  • Medizinische Systeme
  • Laborfunktionen
  • Baugruppen und Rohrsätze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 25/Packung
Typ Schlauchklemme
Material PVDF
Farbe Klar
Jaw Type Standardverjüngung
Innendurchmesser (metrisch) 1/8 in. bis 3/8 in.