Learn More
RETSCH Pure Ringsieb, Titan, für die Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200
Marke: RETSCH 03.647.0276
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
Ringsiebe | |
Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 |
0,2mm | |
Titan |