Learn More
Corning™ PureCoat™ 96 Well-Mikrotiterplatte mit Aminobehandlung, Flachboden-Mikrotiterplatte
Catalog Number p-9045052
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
50/Karton
Farbe: Schwarz, transparenter Boden, Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
  • Chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen
  • Verbessert die Rückgewinnung aus Einfrier-/Auftauvorgängen
  • Geeignet für primäre, transfizierte und anspruchsvolle Zelllinien
  • Hält die Zellen-Monolayer während der kräftigen Manipulation beim Liquid Handling aufrecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 5/Karton
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Amin
Wellform Flach
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur von Primärzellen, transfizierten, transformierten und anspruchsvollen Zelllinien; Kultur unter standardmäßigen, Serum-freien und Serum-reduzierten Bedingungen; Rückgewinnung von kryokonservierten Primärzellen und Zelllinien, auch teilungsarretierten, durch Einfrieren und Auftauen
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 5/Karton