Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Midi Plasmid Purification Kit
Das PureLink Fast Low-Endotoxin Mid Plasmid-Aufreinigungskit verwendet Säulen der nächsten Generation mit hochentwickelten Kieselgelmembranen, die die Isolierung von Plasmid-DNA (<1 EU/μg) in etwa 30 Minuten ermöglichen.
270.00 € - 502.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • Resuspensionspuffer, nach Erhalt bei 4 °C lagern • Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern • Fällungspuffer, bei Raumtemperatur lagern • Bindungspuffer, bei Raumtemperatur lagern • Waschpuffer 1, bei Raumtemperatur lagern • Waschpuffer 2 (Konzentrat), bei Raumtemperaturlagern • Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern • Säulen-Baugruppen, bei Raumtemperatur lagern •Spritzenfilter, bei Raumtemperatur lagern • Spritzenkolben, bei Raumtemperatur lagern • Entnahmeröhrchen, bei Raumtemperatur lagern |
---|---|
Format | Kit |
Isolation Technology | Silikasäule |
Umfang | Midi |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klonierung, PCR |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900493
|
Invitrogen™
A35892 |
25 Aufreinigungen |
270.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17113129
|
Invitrogen™
A36227 |
50 Aufreinigungen |
502.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das einfache Protokoll ohne Ausfällungen liefert bis zu 0,4 mg Plasmid, geeignet für Standardtransfektionen und alle molekularbiologischen Anwendungen wie Klonierung und Sequenzieren.- Ultraschnelles Protokoll – Innovative Säulen auf Kieselgelbasis ermöglichen die Aufreinigung von Plasmid-DNA in Transfektionsqualität in unter 30 Minuten
- Niedriges Endotoxin-Plasmid – Das dabei entstehende Plasmid enthält unter 1 EU/μg Endotoxine
- Hohe Ausbeuten – Isolieren bis zu 0,4 mg hochwertiger Plasmid-DNA
- Farbige Puffer – Das Kit verfügt über farbige Puffer, die eine fehlerfreie Visualisierung der kompletten bakteriellen Zelllyse und anschließenden Neutralisierung ermöglichen
Spezifikation
• Resuspensionspuffer, nach Erhalt bei 4 °C lagern • Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern • Fällungspuffer, bei Raumtemperatur lagern • Bindungspuffer, bei Raumtemperatur lagern • Waschpuffer 1, bei Raumtemperatur lagern • Waschpuffer 2 (Konzentrat), bei Raumtemperaturlagern • Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern • Säulen-Baugruppen, bei Raumtemperatur lagern •Spritzenfilter, bei Raumtemperatur lagern • Spritzenkolben, bei Raumtemperatur lagern • Entnahmeröhrchen, bei Raumtemperatur lagern |
|
Silikasäule | |
Klonierung, PCR | |
PureLink™ | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Midi | |
Mittelgroße Kulturmengen von 25 bis 100 ml für Ausbeuten von bis zu 200 µg | |
Plasmid-Aufreinigungskit | |
30 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.