Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Megaprep Kit
Artikelnummer. 15555730
Change view
Click to view available options
Menge:
4 Aufreinigungen
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15555730 4 Aufreinigungen 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15555730 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K210008XP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ermöglicht die Isolierung der höchsten Konzentrationen an transfektionsfähiger Plasmid-DNA aus einem einzigen E. coli-Mega-Präparat mit einem verbesserten Anionenaustauschharz.
Das PureLink™ HiPure Plasmid-Megaprep-Kit enthält auch Vakuumfiltrationssäulen, die eine Bakterienfiltration ohne Zentrifugation ermöglichen und extrem schnelle Prozesszeiten ermöglichen. Das PureLink™ HiPure Expi Plasmid-Megaprep-Kit isoliert in der Regel 4 mg hochwertige, hochreine Plasmid-DNA bei inhärent niedrigem Endotoxingehalt aus 500 ml Bakterienkultur.
Vorteile des PureLink™ HiPure Expi Plasmid-Megaprep-Aufreinigungskits sind unter anderem:
  • Hohe Ausbeute: über 5 mg hochwertiger Plasmid-DNA aus einer einzigen Reinigung mit 1 l Bakterienkulturvolumen isolieren
  • Reinheit — mit einem inhärent niedrigen Endotoxingehalt (normalerweise 0,1 – 1,0 EU/µg) und A260/280 > 1,8, sodass es ideal für die Säugetierzelltransfektion geeignet ist
  • Einfaches und äußerst schnelles Protokoll —mit vakuumgestütztem Protokoll, die typische Plasmid-Isolierung dauert nur 90 Minuten
Anionenaustausch-Chromatographie zur Plasmid-Aufreinigung
PureLink™ HiPure Expi-Plasmid-Aufreinigungskits verwenden ein neuartiges, firmeneigenes Anionenaustauschharz, um die Aufreinigung der höchsten Konzentrationen an transfektionsfähiger Plasmid-DNA zu ermöglichen. Das verbesserte Harz kombiniert eine hohe Kapazität mit schneller Durchflussrate, hoher Auflösung und einer effizienten Endotoxin-Entfernung. Plasmid-Präparate werden in der Regel in weniger als 2 Stunden mit einer Reinheit von zwei CsCl-Gradienten abgeschlossen. PureLink™ HiPure Expi-Plasmid-Aufreinigungskits ermöglichen einen äußerst schnellen Prozess für die Gewinnung höchster Mengen an transfektionsfähiger Plasmid-DNA.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Äquilibrierungspuffer
• Resuspensionspuffer
• Lysepuffer
• Präzipitationspuffer
• RNase A
• Waschpuffer
• Elutionspuffer
• TE-Puffer
• Expi HiPure Mega Filtrationssäule
• Expi HiPure Mega DNA-Bindungssäule
Alle Komponenten nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern.
Format Kit
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
Hochdurchsatz-Kompatibilität Manuelle Protokolle
Anzahl Reaktionen 4 Aufreinigungen
Prep-Maßstab 4 mg Plasmid-DNA
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-MegaPrep-Kit
Menge 4 Aufreinigungen
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Ziel Plasmid-DNA
Prüfzeit 2 h