Learn More
Labcon Wiederverwendbare PurePlus™ Silikon-Dichtungsmatte
Artikelnummer. 16676856
Change view
Click to view available options
Material:
PTFE-beschichtetes Silikon
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
16676856 PTFE-beschichtetes Silikon 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16676856 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 39965200009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Labcon PCR-Platten und Deep-Well-Platten mit quadratischen Wells
  • Autoklavierbar
  • Mindesttemperatur: -80 °C
  • 5 Matten/Pckg., 10 Packungen/Karton
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Farbe klar
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase/DNase, frei von ATP, frei von Endotoxin (Pyrogen)
Material PTFE-beschichtetes Silikon
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Pckg.
Format 96-Well-Platte (quadratisch)
Versandbedingung RT
Produkttyp Dichtungsmatte
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) Einfrierbar bis -80 °C
Wellform Quadratisch
Plate Compatibility 96-Well-Platte, quadratische Vertiefung