Learn More
Labcon™ PurePlus™ Real-Time-PCR-Platten mit festem Rahmen und vollem Rand
Beschreibung
- 96- oder 384-Well-PCR-Platten mit Rand für Echtzeit-PCR-Thermocycler
- Solider, transparenter Rahmen; Weiße, undurchsichtige Brunnen
- Mit Referenzgitter
- ATP RNase-/DNase-, DNA- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Harz der Klasse VI
- Gefrierfähig bis -80 °C
- Hergestellt in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Format | SBS-Standard |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | 10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | qPCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Mit Rand |
| Mehr anzeigen |