Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Hellblaue sterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17314350 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
300 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17314350 6,5 300 Paare
17304350 6 300 Paare
17324350 7 300 Paare
17334350 7,5 300 Paare
17344350 8 300 Paare
17354350 8,5 300 Paare
17364350 9 300 Paare
17394340 10 300 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17314350 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. CLN923265
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und ohne Phtalate
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
  • Backed up by a vertically integrated supply chain
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP Gütegrad A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN923265
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm