Learn More
Lauda™ Puridest PD 4 D Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker
Artikelnummer. 16607525
Change view
Click to view available options
Enthält:
Externer Füllstandsschalter
Kein externer Füllstandsschalter
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
16607525 Externer Füllstandsschalter 1 Stück
16617515 Kein externer Füllstandsschalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16607525 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003247
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wasserdestillationsgerät (vollautomatisch) für doppelte Destillation, geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Komponenten und Materialien:
    • Hauptschalter mit Kontrolllampe zur Überwachung beider Destillationsstufen an der Vorderseite des Geräts
    • Ventil aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Kolben zur Einzeldestillation
    • Auslass mit Staubschutzschild aus Borosilikatglas 3.3 zur Doppeldestillation
    • Kondensator (Kühlschlange) für erste Stufe aus Edelstahl
    • Kondensator (Kühlschlange) für zweite Stufe einschließlich des Leitblechs aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
    • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
    • Heizelement und Verdampfer aus Edelstahl
    • Doppelt wirkende Wassermangelabschaltung durch Schwimmerschalter und thermostatischen Sicherheitsschalter
    • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Merkmale:
    • Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers
    • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
    • Vermeidung von unnötigem Wasserverbrauch
    • Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich
    • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
    • Elektronische Kontaminationsüberwachung mit Destillationsstopp und visueller Reinigungsanleitung
    • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
    • Doppelwandiges Gehäuse
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Leitfähigkeitsstufe 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Produktionsleistung: 4 l/min
    • Max. Heizleistung: 7 kW
    • Max. Stromverbrauch: 7 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 2 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 550 x 280 x 570 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
Spezifikation
Leitfähigkeit bei 25 °C: 1,6 μS/cm
Enthält Externer Füllstandsschalter
Spannung 400 V