Learn More
Lauda™ Puridest PD 8 G Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker
Artikelnummer. 16697505
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Externer Füllstandsschalter
Kein externer Füllstandsschalter
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
16697505 Kein externer Füllstandsschalter 1 Stück
16697515 Externer Füllstandsschalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697505 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003019
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wasserdestillationsgerät aus Glas für die Einzeldestillation (vollautomatisch), geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Komponenten und Materialien:
    • Destillatentnahme über Schlauchanschluss auf der rechten Seite
    • Verdampfer, Kondensatoren und Überläufe aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
    • Kondensatoren mit Tropfschutz
    • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
    • Quarzummantelte Heizelemente
    • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Eigenschaften:
    • Sterilisation der Kondensatoren durch Dampf
    • Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers
    • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
    • Sichtbarer Destillationsvorgang durch leicht abnehmbares, unzerbrechliches Frontsieb, das nicht aufdampfen kann
    • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
    • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
    • Die Wasserstandsregelung im Kessel schaltet die Stromversorgung bei Wasserknappheit automatisch aus
    • Der elektronische Verunreinigungsdetektor sorgt für das Spülen und Reinigen des Verdampfers durch automatischen Wasserwechsel
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Produktionsleistung: 8 l/min
    • Max. Heizleistung: 6 kW
    • Max. Stromverbrauch: 6 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 2,4 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
Spezifikation
Leitfähigkeit bei 25 °C: 2,2 μS/cm
Enthält Kein externer Füllstandsschalter
Spannung 400 V
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.