Learn More
Labconco™ Purifier™ Filter
Kohlefaser- und HEPA-Filter für den Einsatz in Labconco Gehäusen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen
Marke:  Labconco™ 3707900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10109152
  • 845.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kohlefaser- und HEPA-Filter für den Einsatz in Labconco Gehäusen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen
HEPA-Ersatzfilter, 99.99 % Effizienz bei Partikeln mit 0.3 μm Größe Nicht geeignet für die Verwendung mit biologisch gefährlichen Materialien oder flüchtigem organischen Material. Für die Verwendung mit Labconco FilterMate Tragbaren Abluftgeräten, Purifier Klasse I-Gehäusen, Purifier PCR-Filtergehäusen, Purifier HEPA-Filtergehäusen, Purifier Vertikale Reinluftwerkbänke, XPert Gefilterte Balance-Stationen, XPert- und RXPert Gefilterte Balance-Systeme.
Spezifikation
Spezifikation
99,99%
2, 3 und 4 ft. große vertikale Purifier™ Reinluftwerkbänke und PCR-Gehäuse der Sicherheitsklasse I mit HEPA-Filter
40 lb.
10 bis 20 Zoll
18 Zoll
10 bis 20 x 18 x 18 in. (25,4 bis 50,8 x 45,7 x 45,7 cm)
25,4 bis 50,8 cm
Filter
HEPA
18 in.
18,1 kg
3.1 Zoll
45,7 cm
7,8 cm
45,7 cm
Partikel