missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Purine is a nucleotide base for proteomics research. It is also a significant component of many biomolecules such as adenine triphosphate, guanine triphosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotinamide adenine dinucleotide and coenzyme. Further, it is useful in medicinal chemistry as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Purin ist eine Nukleotidbasis für die Proteomikforschung. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil vieler Biomoleküle wie Adenintriphosphat, Guanintriphosphat, zyklisches Adenosinmonophosphat, Nicotinamid-Adenindinukleotid und Coenzym. Darüber hinaus ist es in der medizinischen Chemie als Baustein nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Purin ist eine Nukleotidbasis für die Proteomikforschung. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil vieler Biomoleküle wie Adenintriphosphat, Guanintriphosphat, zyklisches Adenosinmonophosphat, Nicotinamid-Adenindinukleotid und Coenzym. Darüber hinaus ist es in der medizinischen Chemie als Baustein nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Purine |
Schmelzpunkt | 215°C to 217°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3200 |
Merck Index | 14,7942 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 120.11 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Crystals |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'