Learn More
Puromycin, 10 mg/ml in destilliertem Wasser, steril filtriert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15480717
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 x 1 mL
58-58-2
C22H31Cl2N7O5
544.43
MFCD00150080
MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
439530
CHEBI:17939
Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
58-58-2
C22H31Cl2N7O5
544.43
MFCD00150080
MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
439530
CHEBI:17939
Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Wird als Substrat von Mdr-1 verwendet. Es wird häufig in Zellkulturanwendungen eingesetzt.
Puromycin is also used as a substrate of Mdr-1. It is been widely used in cell culture applications. It also induces apoptosis which was found as parallel apoptosis caused by deprivation of neuronal growth factor (NGF) in developing chick sympathetic neurons; however, this apoptotic activity can be inhibited by several transcriptional inhibitors such as: actinomycin D and α-amanitin (sc-202440) which has lead researchers to hypothesize that apoptosis is triggered through the transcription of particular genes. Shown to arrest cells in G2/M phase. Puromycin is an inhibitor of CD13 and DPP7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Puromycin wird auch als Substrat von Mdr-1 verwendet. Es wird häufig in Zellkulturanwendungen eingesetzt. Es induziert auch Apoptose, die als parallele Apoptose gefunden wurde, die durch den Verlust des neuronalen Wachstumsfaktors (NGF) bei der Entwicklung von sympathischen Neuronen von Küken verursacht wurde; diese apoptotische Aktivität kann jedoch durch mehrere Transkriptionshemmer gehemmt werden, wie z. B. Actinomycin D und α-Amanitin (sc-202440), das Forscher dazu führt, dass Apoptose durch die Transkription bestimmter Gene ausgelöst wird. Gezeigt, um Zellen in der G2/M-Phase zu blockieren. Puromycin ist ein Inhibitor von CD13 und DPP7.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet. Die optimale Arbeitskonzentration von Puromycin variiert zwischen den Zelllinien. Normalerweise beträgt die Arbeitskonzentration für die Eukaryotenzellkultur 1 bis 10 µ g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Puromycin dihydrochloride
Typ Puromycin dihydrochloride
Namenshinweis sterile-filtered
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml at 20°C).
IUPAC-Name (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid
Konzentration 10mg/mL in distilled water
Menge 5 x 1 mL