Learn More
Brand™ Pursept-A Xpress desinfizierendes Reinigungsmittel
Artikelnummer. 10394741 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
5 l
Behältertyp:
Dose
Flasche
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Behältertyp unitSize
10394741 5 l Dose 5 Liter
11814110 1 l Flasche 10 Liter
2 options
Artikelnummer. 10394741
Marke: Brand™ 44835
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Desinfektion in nur 15 Sekunden. BRAND™ Pursept™ A Xpress Oberflächendesinfizierende Reinigungsmittel sind besonders wirkungsvoll gegen Bakterien und Pilze mit geringer organischer Belastung. Eingeschränkte virusabtötende Wirkung, einschließlich HIV, HBV und HCV nach 15 Sekunden.
Desinfektion in nur 15 Sekunden. Nachfüllbarer Pumpzerstäuber ohne Gas. Angenehm frischer Geruch.
  • DGHM/VAH-geprüft sowie RKI-konform, mit aerosolfreier Anwendung (Desinfektionstücher).
  •  
Inhaltsstoffe:
100 g Pursept® A Xpress enthalten: 55 g Ethanol, 0.03 g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycin, Hilfsstoffe.
Chemische und physikalische Daten:
  • Klare, farblose Flüssigkeit,
  • Dichte: ca. 0.9 g/ml, pH-Wert: ca. 7.5.
Mikrobiologische Wirksamkeit der gebrauchsfertigen Lösung:
  • Flächendesinfektion: Bakterien und Pilze mit geringer organischer Belastung mittels einer Technik gemäß DGHM/VAH-Richtlinien: 15 Sekunden.
  • Eingeschränkte virusabtötende Wirkung* (einschl. HIV, HBV, HCV): 15 Sekunden.
  • Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sekunden.
* Gemäß den Empfehlungen laut RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pursept-A Xpress Oberflächen-desinfizierendes Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH 7,5
Aussehen Farblos
Zertifizierung/Konformität DGHM/VAH-getestet und RKI-konform
Material 100 g Pursept™ A Xpress enthalten: 55 g Ethanol, 0,03 g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycin, Hilfsstoffe
Behältertyp Dose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mit aerosolfreier Anwendung
Menge 3/Packung
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pursept A Xpress
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol