Learn More
Masterflex™ 2-Wege-Kugelventil aus PVC
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 60 °C |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,62 cm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | 2-Wege-Kugelhahn |