Learn More
Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpe aus PVC mit PTFE/PC-Hahn
Artikelnummer. 11770009 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
16 ml/Hub
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11770009 16 ml/Hub 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11770009 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 7930111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Vakuumpumpe eignet sich zur Herstellung eines Vakuums bis 25 in. Hg oder zur Prüfung auf Drucklecks. Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpen gewährleisten dank ihrer versiegelten, selbstschmierenden Konstruktion eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
Erzeugen Sie mit dieser Vakuumpumpe ein Vakuum von bis zu 25 Zoll Hg oder prüfen Sie auf Drucklecks.Cole-Parmer™ handbetriebene Vakuumpumpen sind versiegelt und selbstgeschmiert für eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
  • Vakuummeter ist sowohl in Zentimeter als auch in Inch Quecksilber graduiert
  • Über den integrierten Trigger kann Vakuum freigegeben werden, ohne die Pumpe zu trennen
  • PVC ist leicht und einfach zu handhaben
Spezifikation
Max. Vakuum Ja
Material PVC-Körper, PTFE-Hahn/Polycarbonat
Flussrate 16 ml/Hub
Gesamthöhe (metrisch) 241 mm
Gesamtlänge (metrisch) 191 mm
Gesamtbreite (metrisch) 51 mm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Maximaler Druck 0.85 bar