Learn More
Brady™ PVC ISO Erste-Hilfe-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E003-203x203-VPVC-CRD/1 |
| Material | PVC |
| Menge | Je 1 |
| Modell | Panoramablick |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 203 mm |
| Dicke | 1,591 mm |
| Breite (metrisch) | 203,00 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 °C bis 70 °C |
| Mehr anzeigen |