Learn More
Brady™ Rettungszeichen Erste Hilfe nach ISO, PVC
21.30 € - 25.75 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | PVC |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen- und Außenbereich |
Höhe (metrisch) | 203 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15103289
|
Brady™
814613 |
Bidirektional: |
21.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15183279
|
Brady™
814617 |
Panoramablick |
25.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
PVC | |
Innen- und Außenbereich | |
1,591 mm | |
-20 °C bis 70 °C | |
Global |