Learn More
Kartell™ PVC-Pipettenablage
Genug Platz für Pipetten in verschiedenen Längen und Durchmessern. Die Kartell™ PVC-Pipettenablage aus PVC besticht durch Festigkeit und Langlebigkeit.
37.30 € - 97.65 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Weiß
Material PVC
Typ Pipettenschale
Zur Verwendung mit Schublade
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895537
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0099600
216 x 283 x 40 mm
97.65 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10757541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0025200
300 x 426 x 30 mm
37.30 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Tabletts können als Arbeitsstation oder Schubladen-Organizer für Pipetten verwendet werden
  • Arbeitsplatzmodell mit vertikalen und horizontalen Schlitzen zur individuellen Platzierung von Pipetten
    • In Längsrichtung: 7 Pipetten mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 20 mm
    • In Querrichtung: 16 Pipetten mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 10 mm
  • Die Schubladenausführung verfügt über 4 verschiedene Fächer
    • Kann etwa 30 Pipetten aufnehmen
    • Bietet Platz für Pipetten mit 1, 2, 5 und 10 ml Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
PVC
Schublade
Rechteckig
Weiß
Pipettenschale
1/Packung