Learn More
Brady™ PIC E002-203X203-VPVC-CRD/1
Artikelnummer. 15133289
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15133289 Weiß auf Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15133289 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814458
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E002-203x203-VPVC-CRD/1
Material PVC
Menge Je 1
Beschreibung Polyvinylchlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 203 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 203 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 70 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Angezeigter Text Notausgang (rechts)
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Grün