Learn More
Kautex™ Transparente, rechteckige PVC-Flaschen mit schmalem Hals
Beschreibung
- Kristallklare transparente Darstellung
- Geriffelte Seiten für sicheren Halt
- Auslaufsicher
- PVC
Bestellinformation
Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.25 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19.9 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenversand, Postversand |
| Material | PVC |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 151,5 mm |
| Mehr anzeigen |