Learn More
Masterflex™ PVC-Schläuche
Diese Schläuche aus PVC verhindern eine Übertragung von Gerüchen auf Proben. Cleargreen™ DEHP-freie PVC-Schläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Labor, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Umwelt sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Masterflex™ 96605-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11779629
  • 29.61 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 13-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geruchslos, phthalatfrei, lichtdurchlässig.
  • Geringe Wasserabsorption, geringer Anteil extrahierbarer Substanzen
  • Zertifikationen: FDA-genehmigt, USP Klasse VI, 3A-konform, REACH-konform
  • Temperaturbereich: -50 bis 74 °C
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform, entspricht USP-Klasse VI, 3A, REACH- und RoHS-konform
74 °C
3.2 mm
6.3 mm
1.6 mm
–50 bis 74 °C
Ja
Durchscheinend
Ja
PVC
15.24 m
Laborforschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen