Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Vakuum-Druckball
Mit Vakuum- und Druckventilen aus PE. Deutsch Neumann™ Vakuum- und Druckbälle sind aus weichem PVC gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 4300001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Artikelnummer. 10343791
  • 27.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rötlich-braun in der Farbe
  • Mit starren Anschlüssen
  • Rückschlagventile gewährleisten einen unidirektionalen Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
Braun
PVC
Vakuumdruckkolben
Für Orsat-Apparat