Beschreibung
Ein an der Wand befestigtes Abtropfgeblieben, einschließlich eines WandBefestigungssets (inkl. Muttern, Dübeln). Optional ist ein herausnehmbarer Ablaufkanal mit Anschluss für einen Ablaufschlauch erhältlich, der direkt in ein Laborwaschbecken abgeführt werden kann.
- Abtropfkorb PVC, Stäbe Polypropylen
- Inklusive Schlüssel für die Gestänge
- Drei verschiedene Stablängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
- Bruchsicher
- Die Stäbe rasten zur sicheren Positionierung ein
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVC, Polypropylen |
| Positionen | 33 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienisches Trocknen von Geräten |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.7 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 15,7 in. |
| Enthält | Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, abnehmbarer Entleerungskanal, Anschluss für Entleerungsschlauch, Kasten für Stäbe, 5 x 60 mm-Stäbe, 26 x 100 mm-Stäbe, 2 x 150 mm-Stäbe |
| Produkttyp | Mit Ablaufkanal |
| Höhe (metrisch) | 400 mm |
| Breite (metrisch) | 400 mm |