Learn More
Buerkle™ Abtropfgestell zur Wandmontage
Artikelnummer. 10413101 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
33
53
77
Produkttyp:
Mit Ablaufkanal
Ohne Abtropfkanal
Höhe (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Breite (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Produkttyp Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10413101 77 Mit Ablaufkanal 600 mm 600 mm 1 Stück
10701172 53 Ohne Abtropfkanal 500 mm 500 mm 1 Stück
10201501 33 Mit Ablaufkanal 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Artikelnummer. 10413101 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96402060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Wandmontiertes Abtropfgestell aus Kunststoff, bruchsicher, tausendfach im Labor getestet und an die dortigen Anforderungen angepasst.
Ein wandmontiertes Abtropfgestell inklusive Wandbefestigungsset (Schrauben, Dübel). Optional ist ein abnehmbarer Ablaufkanal erhältlich, der über einen Anschluss für einen Ablaufschlauch verfügt, der direkt in ein Laborwaschbecken münden kann.
  • Abtropfgestell aus PVC, Stangen aus Polypropylen
  • Inklusive Schraubenschlüssel für die Stangen
  • Drei verschiedene Stablängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
  • Bruchsicher
  • Die Stangen rasten zur sicheren Positionierung ein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PVC, Polypropylen
Positionen 77
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienisches Trocknen von Geräten
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 23,6 in.
Enthält Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, abnehmbarer Entleerungskanal, Anschluss für Entleerungsschlauch, Kasten für Stäbe, 15 x 60 mm-Stäbe, 56 x 100 mm-Stäbe, 6 x 150 mm-Stäbe
Produkttyp Mit Ablaufkanal
Höhe (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 600 mm