Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drei-Wege-Hähne aus PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Die Dreiwegekonfiguration dieser Absperrhähne ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Anschlüssen
113.00 € - 144.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 3-Wege-Sperrhahn |
---|---|
Material | PVDF |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Druck | 34.3 kPa |
Temperatur (metrisch) | max. 204 °C |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15311681
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F30888-0008 |
6 mm |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15321681
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F30888-0010 |
8 mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15351671
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F30888-0006 |
4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Schlauchanschlüsse sind für Gummi- oder Kunststoffschläuche geeignet
- Hergestellt aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), einem Fluorkunststoff, der gegen die meisten Chemikalien beständig ist
- Hält Temperaturen bis zu 204 °C stand
- Maximaler Drucknennwert 34.3 kPa (5 psi)
- Dampfautoklavierbar
Spezifikation
3-Wege-Sperrhahn | |
Autoklavierbar | |
max. 204 °C | |
1er-Karton |
PVDF | |
34.3 kPa | |
1 | |
Gummi- oder Kunststoffschläuche |