Learn More
VACUUBRAND™ Saugleitungsventil VV-B15C, elektro- magnetisch, Vacuu-Bus, KF DN16
Diese geraden Ventile mit elektromagnetischem (Solenoid-)Antrieb werden für kurze Betriebszyklen verwendet und werden daher häufig als Vakuumsteuerventile verwendet
Marke: VACUUBRAND™ 20674210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Wir bieten für praktisch alle Anwendungen die passenden Komponenten und ermöglichen so den optimalen Einsatz aller VACUUBRAND Pumpen und Vakuum-Controller.Typ: Saugleitungsventil VV-B 15C KF DN 16 VACUU-BUS
Spezifikation
PVDF, PTFE | |
Je 1 | |
Inline-Absperrventil |