missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PVRIG Antibody (2334A), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18530809 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18530809 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18530809 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB93651MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PVRIG Monoclonal antibody specifically detects PVRIG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PVRIG
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 2334A
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C7orf15MGC138295, MGC104322, MGC138297, MGC2463, poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing, Poliovirus receptor-related immunoglobulin domain-containing protein, transmembrane protein PVRIG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PVRIG protein, Thr 41 and Glu43-Leu172, Accession # Q6DK17
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79037
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.