Learn More
Invitrogen™ PXR (SXR) Ligand Binding Domain Protein
Pregnane X Receptor (Steroid and Xenobiotic Receptor), Ligand Binding Domain (PXR (SXR)-LBD) is a 64.7 kDa recombinant human protein (amino acids 111-434) expressed as a GST fusion protein in baculovirus-infected insect cells.
Marke:  Invitrogen™ PV4841
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10296403
  • 1772.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PXR (SXR)-LBD was expressed and purified in the absence of exogenous ligands, making it ideal for ligand binding and coregulator recruitment or displacement studies.
Spezifikation
Spezifikation
Nuclear Receptor Assay, Industrial and Applied Science, Nuclear Receptor Binding, Nuclear Receptor Biology, Nuclear Receptor Coregulator Interaction, Nuclear Receptor Proteins, Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification and Validation, Ligand Binding Assay
50 μg
RUO - research use only
PXR (SXR)
Recombinant
8856
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Ligand Binding Domain
Human
Hormone Receptors