Learn More
PYGO1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559927
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15777771
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RMPPHVPPRM SSPYCGPYSL RNQPHPFPQN PLGMGFNRPH AFNFGPHDNS SFGNPSYNNA LSQNVNMPNQ HFRQNPAENF SQIPPQNASQ VSNPDLASNF VPGNNSNFTS PLESNHSFIP PPNTFGQAKA PPPKQDFTQG ATK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 88%.
PYGO1 Polyclonal antibody specifically detects PYGO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PYGO1
Polyclonal
Unconjugated
PYGO1
2600014C22Rik; PYGO1; pygopus 1; pygopus family PHD finger 1; pygopus homolog 1; pygopus-like protein 1; zgc:172214
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26108
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y3Y4
PYGO1
Recombinant protein corresponding to Human PYGO1