Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyraclostrobin |
| CAS | 175013-18-0 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Schmelzpunkt | 64°C |
| Siedepunkt | 200°C (Decomposition) |
| Synonym | Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}methoxycarbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 387.82 g/mol |
| Menge | 100 mg |