missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyraclostrobin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyraclostrobin |
| CAS | 175013-18-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H18 Cl N3 O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid','[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-','methyl ester (9CI), Acceleron DX 109, BAS 500F, Cabrio, Cabrio EG, Comet, Comet 200, F 500, F 500 (fungicide), Headline, Headline SC, Insignia, Insignia 20 WG, Insignia SC, Insignia SC Intrinsic, Kai Run, Pyraclostrobin, Stamina, Carbamic acid','N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-','methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-Name | Methyl N-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)Pyrazol-3-yl]Oxymethyl]phenyl]-N-Methoxycarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 387.82 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?