missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyraclostrobin, TRC

Artikelnummer. 30423582
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423582 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30423582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP840400250G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyraclostrobin
CAS 175013-18-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H18 Cl N3 O4
Menge 250 g
Synonym Carbamic acid','[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-','methyl ester (9CI), Acceleron DX 109, BAS 500F, Cabrio, Cabrio EG, Comet, Comet 200, F 500, F 500 (fungicide), Headline, Headline SC, Insignia, Insignia 20 WG, Insignia SC, Insignia SC Intrinsic, Kai Run, Pyraclostrobin, Stamina, Carbamic acid','N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-','methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
SMILES CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name Methyl N-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)Pyrazol-3-yl]Oxymethyl]phenyl]-N-Methoxycarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 387.82
Formelmasse 387.0986
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.