Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrantelembonat, 98%
Artikelnummer. 15791779 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15791779 5 g 5 Gramm
15701789 25 g 25 Gramm
15711789 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15791779 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22204-24-6 | C11H14N2S·C23H16O6 | 594.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22204-24-6
Summenformel C11H14N2S·C23H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 594.68
InChI-Schlüssel AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
PubChem CID 5281033
ChEBI CHEBI:8655
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrantel pamoate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 594.68
Reinheit (%) 98%