Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrantelembonat, 98%
Catalog Number p-7139373
30.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22204-24-6
C11H14N2S·C23H16O6
594.68
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
5281033
CHEBI:8655
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22204-24-6
C11H14N2S·C23H16O6
594.68
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
5281033
CHEBI:8655
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrantel pamoate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 594.68
Reinheit (%) 98%