Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrazinamide |
| Namenshinweis | 99% |
| Schmelzpunkt | 188°bis 191 °C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 10 g |
| Merck Index | 15, 8067 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 15mg/mL. Other solubilities: 13.8mg/mL methanol- 5.7mg/mL abs. ethanol,3.8mg/mL isopropanol- 1.0mg/mL ether,0.01mg/mL isooctane- 7.4mg/mL chloroform |
| Mehr anzeigen |